Print…
Quercetin, anidro
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-5-7-3-4-Pentahydroxyflavone, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-chromen-4-one, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3,5,7,3',4'-Pentahydroxyflavone
BIK9011-1G BIK9011-25G BIK9011-100G
APOSBIK9011-1GEA 21.9 EUR
APOSBIK9011-1G APOSBIK9011-25G APOSBIK9011-100G
Quercetin, anidro
Quercetin
Fórmula: C₁₅H₁₀O₇
Peso Molecular: 302.25 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149487
Número CAS: 117-39-5
EINECS: 204-187-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III