Print…
Esculina sesquihidrato
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6,7-Dihydroxycoumarin 6-glucoside sesquihydrate, Esculin sesquihydrate
BIK9005-100G BIK9005-250G BIK9005-50G
APOSBIK9005-100GEA 212 EUR
APOSBIK9005-100G APOSBIK9005-250G APOSBIK9005-50G
Esculina sesquihidrato
Aesculin sesquihydrate
Fórmula: C₁₅H₁₆O₉·1,5H₂O
Ponto de Fusão: 195…198 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149492
Número CAS: 66778-17-4