Print…
D(+)-Maltose monohidratada
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Maltobiose hydrate, Malt Sugar, beta-Maltose monohydrate, Maltose monohydrate, (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal hydrate, 4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose hydrate
BIK9000-1KG BIK9000-500G
APOSBIK9000-1KGEA 79.9 EUR
APOSBIK9000-1KG APOSBIK9000-500G
D(+)-Maltose monohidratada
D(+)-Maltose monohidratada
Fórmula: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Ponto de Fusão: 120 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149343
Número CAS: 6363-53-7
EINECS: 200-716-5