Print…
α-Ketoglutaric acid monosodium salt
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIK8011-5G BIK8011-25G BIK8011-50G
APOSBIK8011-5GEA 46.4 EUR
APOSBIK8011-5G APOSBIK8011-25G APOSBIK8011-50G
α-Ketoglutaric acid monosodium salt
α-Ketoglutaric acid monosodium salt
Fórmula: C₅H₅NaO₅
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00064196
Número CAS: 22202-68-2