Print…
Kojic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4H-pyran-4-one, 5-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4H-pyran-4-one, 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4-pyrone, 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-γ-pyrone
BIK0452-1KG BIK0452-100G BIK0452-500G
APOSBIK0452-1KGEA 132 EUR
APOSBIK0452-1KG APOSBIK0452-100G APOSBIK0452-500G
Kojic acid 99%
Kojic acid
Fórmula: C₆H₆O₄
Peso Molecular: 142.11 g/mol
Ponto de ebulição: 323
Ponto de Fusão: 152…155 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006580
Número CAS: 501-30-4
Merck Index: 13,05334