Print…
2-(4-Iodofenil)-3-cloreto de (4-nitrofenil)-5-feniltetrazólio
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BII7020-1G BII7020-500MG
APOSBII7020-1GEA 0 EUR
APOSBII7020-1G APOSBII7020-500MG
2-(4-Iodofenil)-3-cloreto de (4-nitrofenil)-5-feniltetrazólio
2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazolium chloride
Used in colorimetric analysis of dehydrogenases
Fórmula: C₁₉H₁₃ClIN₅O₂
Ponto de Fusão: 245 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011961
Número CAS: 146-68-9