Print…
Bolton-Hunter reagent (sulpho-SHPP), Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BII110-1G BII110-5G
APOSBII110-1GEA 79.9 EUR
APOSBII110-1G APOSBII110-5G
Bolton-Hunter reagent (sulpho-SHPP), Grau técnico
Bolton-Hunter reagent (sulpho-SHPP)
Fórmula: C₁₃H₁₃NO₅
Ponto de Fusão: 132…133 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005515
Número CAS: 34071-95-9