Print…
Bolton-Hunter reagent (sulpho-SHPP)
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BII101-1G BII101-10G
APOSBII101-1GEA 94.4 EUR
APOSBII101-1G APOSBII101-10G
Bolton-Hunter reagent (sulpho-SHPP)
Bolton-Hunter reagent (sulpho-SHPP)
Fórmula: C₁₃H₁₃NO₅
Ponto de Fusão: 132…133 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005515
Número CAS: 34071-95-9