Print…
L(+)-Isoleucina ≥99.5%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: L-Isoleucine, (2S,3S)-(+)-Isoleucine, H-Ile-OH
BII0711-100G BII0711-500G
APOSBII0711-100GEA 21.9 EUR
APOSBII0711-100G APOSBII0711-500G
L(+)-Isoleucina ≥99.5%
L(+)-Isoleucina
  • Pyrogen free
Fórmula: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Peso Molecular: 131.17 g/mol
Ponto de Fusão: 288 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064222
Número CAS: 73-32-5
EINECS: 200-798-2
Merck Index: 14,05179