Print…
Hematoxilina
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: DcH-48, Hydroxybrazilin, (6aS,11bR)-6,6a,7,11b-Tetrahydroindeno[2,1-c]chromene-3,4,6a,9,10-pentaol, NSC 2785, Natural Black I, Hydroxybrasilin, (+)-Hematoxylin
BIH6002-10G BIH6002-25G BIH6002-50G
APOSBIH6002-10GEA 72.5 EUR
APOSBIH6002-10G APOSBIH6002-25G APOSBIH6002-50G
Hematoxilina
Hematoxilina
Fórmula: C₁₆H₁₄O₆
Peso Molecular: 302.28 g/mol
Ponto de Fusão: 200 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078111
Número CAS: 517-28-2
EINECS: 208-237-3