Print…
DL-Homocysteinethiolactone hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIH4018-100G BIH4018-25G
APOSBIH4018-100GEA 69.6 EUR
APOSBIH4018-100G APOSBIH4018-25G
DL-Homocysteinethiolactone hydrochloride 97%
DL-Homocysteinethiolactone hydrochloride
Fórmula: C₄H₇NOS
Ponto de Fusão: 202…204 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012724
Número CAS: 6038-19-3
EINECS: 227-923-3