Print…
bisBenzimide H 33258 trihydrochloride hydrate (Hoechst 33258)
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Bisbenzimide H 33258, 4-(5-(4-Methylpiperazin-1-yl)-1H,1'H-[2,5'-bibenzo[d]imidazol]-2'-yl)phenol trihydrochloride, 2'-(4-Hydroxyphenyl)-5-(4-methyl-1-piperazinyl)-2,5'-bibenzimidazole trihydrochloride hydrate
BIH1003-100MG BIH1003-1G BIH1003-500MG
APOSBIH1003-100MGEA 183 EUR
APOSBIH1003-100MG APOSBIH1003-1G APOSBIH1003-500MG
bisBenzimide H 33258 trihydrochloride hydrate (Hoechst 33258)
bisBenzimide H 33258 trihydrochloride hydrate (Hoechst 33258)
Fluorescent DNA stain-17/03/09 SR+RB
Fórmula: C₂₅H₂₄N₆O·3HCl·xH₂O
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00012679
Número CAS: 23491-45-4
EINECS: 245-690-6