Print…
Histamine dihydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Histamine 2HCl, 4-(2-Aminoethyl)-1H-imidazole dihydrochloride, 2-(1H-Imidazol-4-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
BIH0700-25G BIH0700-5G BIH0700-100G
APOSBIH0700-25GEA 58 EUR
APOSBIH0700-25G APOSBIH0700-5G APOSBIH0700-100G
Histamine dihydrochloride 97%
Histamine dihydrochloride
Fórmula: C₅H₁₁Cl₂N₃
Ponto de Fusão: 249…252 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00012703
Número CAS: 56-92-8
EINECS: 200-298-4