Print…
Hidroxiureia 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine, Hydroxycarbamide
BIH0153-10G BIH0153-25G BIH0153-5G
APOSBIH0153-10GEA 43.5 EUR
APOSBIH0153-10G APOSBIH0153-25G APOSBIH0153-5G
Hidroxiureia 98%
Hidroxiureia
Anti-neoplastic. Inactivates ribonucleoside reductase byformation of free radical nitroxide. This blocks synthesis of deoxynucleotides which inhibits DNA synthesis.
  • Protein
Fórmula: CH₄N₂O₂
Ponto de Fusão: 135 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007943
Número CAS: 127-07-1
EINECS: 204-821-7