Print…
Heparin sodium salt (de mucosa intestinal suína)
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIH0145-250MG BIH0145-500MG BIH0145-1G
APOSBIH0145-250MGEA 50.9 EUR
APOSBIH0145-250MG APOSBIH0145-500MG APOSBIH0145-1G
Heparin sodium salt (de mucosa intestinal suína)
Heparin sodium salt
  • min. activity >150 I.U./mg
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00081689
Número CAS: 9041-08-1