Print…
Eosin Y, pó
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Acid Red 87, Tetrabromofluorescein, 2-(3,6-Dihydroxy-2,4,5,7-tetrabromoxanthen-9-yl)-benzoic acid, 2,4,5,7-Tetrabromofluorescein, Eosin yellowish, Solvent red 43, Bromofluorescein, Bromo acid J. TS, XL, or XX, CI 45380, Bronze Bromo ES, Spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one, 2',4',5',7'-tetrabromo-3',6'-dihydroxy-
BIGE1004-100G BIGE1004-25G
APOSBIGE1004-100GEA 37.7 EUR
APOSBIGE1004-100G APOSBIGE1004-25G
Eosin Y, pó
Eosin Y
Fórmula: C₂₀H₈Br₄O₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036189
Número CAS: 15086-94-9