Print…
Guanine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-1H-purin-6(7H)-one hydrochloride
BIG5143-100G BIG5143-25G
APOSBIG5143-100GEA 139 EUR
APOSBIG5143-100G APOSBIG5143-25G
Guanine hydrochloride
Guanine hydrochloride
Fórmula: C₅H₆ClN₅O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00213670
Número CAS: 635-39-2