Print…
D-(+)-Galactosamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
BIG5002-1G BIG5002-5G
APOSBIG5002-1GEA 0 EUR
APOSBIG5002-1G APOSBIG5002-5G
D-(+)-Galactosamine hydrochloride
D-(+)-Galactosamine hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₄ClNO₅
Ponto de Fusão: 172…180 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00135830
Número CAS: 1772-03-8
EINECS: 217-198-1