Print…
D-(-)-Glucamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIG4884-5G BIG4884-25G
APOSBIG4884-5GEA 102 EUR
APOSBIG4884-5G APOSBIG4884-25G
D-(-)-Glucamine
D-(-)-Glucamine
Fórmula: H₂NCH₂(CH(OH))₄CH₂OH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077776
Número CAS: 488-43-7
EINECS: 207-677-3