Print…
D-Glucose-6-phosphate disodium salt
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIG4301-1G BIG4301-5G
APOSBIG4301-1GEA 58 EUR
APOSBIG4301-1G APOSBIG4301-5G
D-Glucose-6-phosphate disodium salt
D-Glucose-6-phosphate disodium salt
Fórmula: C₆H₁₁Na₂O₉P
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00136037
Número CAS: 3671-99-6
EINECS: 222-938-1