Print…
Guanosine 5'-triphosphate disodium salt
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: ((2R,3S,4R,5R)-5-(2-Amino-6-oxo-3,6-dihydro-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl tetrahydrogen triphosphate, disodium salt, Guanosine-5'-triphosphate disodium salt, GTP disodium salt, Guanosine-5-triphosphoric aicd disodium salt
BIG4005-1G BIG4005-250MG BIG4005-500MG
APOSBIG4005-1GEA 109 EUR
APOSBIG4005-1G APOSBIG4005-250MG APOSBIG4005-500MG
Guanosine 5'-triphosphate disodium salt
Guanosine 5'-triphosphate disodium salt
Fórmula: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₄P₃
Peso Molecular: 567.147 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD03410297
Número CAS: 56001-37-7
EINECS: 259-940-7