Print…
7,4'-Dihydroxy-6-methoxyisoflavone-7-D-glucoside
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIG3110-25MG BIG3110-5MG
APOSBIG3110-25MGEA 106 EUR
APOSBIG3110-25MG APOSBIG3110-5MG
7,4'-Dihydroxy-6-methoxyisoflavone-7-D-glucoside
7,4'-Dihydroxy-6-methoxyisoflavone-7-D-glucoside
Isoflavone derived from Soybean.
Fórmula: C₂₂H₂₂O₁₀
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00800711
Número CAS: 40246-10-4