Print…
Guanosina ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Amino-9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3H-purin-6(9H)-one
BIG2502-100G BIG2502-500G
APOSBIG2502-100GEA 79.9 EUR
APOSBIG2502-100G APOSBIG2502-500G
Guanosina ≥98%
Guanosine
Fórmula: C₁₀H₁₃N₅O₅
Peso Molecular: 283.24 g/mol
Ponto de Fusão: 250 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010182
Número CAS: 118-00-3
EINECS: 204-227-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III