Print…
Geldanamycin
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIG2461-100MG BIG2461-250MG BIG2461-25MG
APOSBIG2461-100MGEA 284 EUR
APOSBIG2461-100MG APOSBIG2461-250MG APOSBIG2461-25MG
Geldanamycin
Geldanamycin
Potent antitumour antibiotic.
Fórmula: C₂₉H₄₀N₂O₉
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00274570
Número CAS: 30562-34-6