Print…
D-Glucoronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: D-(+)Glucuronic acid, D-Glucuronic acid, D-(+)-glucuronic acid, (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoic acid
BIG1006-100G BIG1006-25G BIG1006-50G
APOSBIG1006-100GEA 299 EUR
APOSBIG1006-100G APOSBIG1006-25G APOSBIG1006-50G
D-Glucoronic acid
D-Glucoronic acid
Fórmula: C₆H₁₀O₇
Peso Molecular: 194.139 g/mol
Ponto de Fusão: 158 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00166981
Número CAS: 6556-12-3