Print…
3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Gallacetophenone 3',4'-dimethyl ether
BIG1002-5G BIG1002-25G BIG1002-1G
APOSBIG1002-5GEA 65.4 EUR
APOSBIG1002-5G APOSBIG1002-25G APOSBIG1002-1G
3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
Fórmula: C₁₀H₁₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016684
Número CAS: 5396-18-9