Print…
Glicina 99
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
BIG0709-1KG BIG0709-5KG
APOSBIG0709-1KGEA 65.4 EUR
APOSBIG0709-1KG APOSBIG0709-5KG
Glicina 99
Glicina
Component of tris-glycine-sds running buffers forpolyacrylamide gel electrophoresis.
  • Ph. Eur.
  • Pyrogen free
Fórmula: NH₂CH₂COOH
Peso Molecular: 75.07 g/mol
Ponto de ebulição: 181
Ponto de Fusão: 240…245 °C (decomposição)
Densidade: 1.595 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008131
Número CAS: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 13,04504