Print…
L(+)-Glutamina ≥99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIG0708-100G BIG0708-1KG BIG0708-500G
APOSBIG0708-100GEA 21.9 EUR
APOSBIG0708-100G APOSBIG0708-1KG APOSBIG0708-500G
L(+)-Glutamina ≥99%
L(+)-Glutamina
Pyrogen free
Fórmula: C₅H₁₀N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008044
Número CAS: 56-85-9
EINECS: 200-292-1