Print…
L(+)-Ácido glutâmico ≥99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIG0707-1KG BIG0707-500G
APOSBIG0707-1KGEA 33.5 EUR
APOSBIG0707-1KG APOSBIG0707-500G
L(+)-Ácido glutâmico ≥99%
L(+)-Ácido glutâmico
Ph.Eur, Pyrogen free
Fórmula: HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
Densidade: 1,525 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002634
Número CAS: 56-86-0
EINECS: 200-293-7