Print…
Gibberellic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: GA3, Gibberellin A3, (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-Dihydroxy-3-methyl-12-methylene-2-oxo-4a,6-ethano-3,8b-prop-1-enoperhydroindeno[1,2-b]furan-4-carboxylic acid
BIG0500-10G BIG0500-5G
APOSBIG0500-10GEA 139 EUR
APOSBIG0500-10G APOSBIG0500-5G
Gibberellic acid
Gibberellic acid
Gibberellic acid is a plant growth regulator.
  • Plant tissue culture tested
Fórmula: C₁₉H₂₂O₆
Peso Molecular: 346.38 g/mol
Ponto de Fusão: 227 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00079329
Número CAS: 77-06-5
EINECS: 201-001-0
Merck Index: 13,04430