Print…
Penta-O-acetyl-β-D-galactopyranose 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIG0303-100G BIG0303-1KG BIG0303-500G
APOSBIG0303-100GEA 52.2 EUR
APOSBIG0303-100G APOSBIG0303-1KG APOSBIG0303-500G
Penta-O-acetyl-β-D-galactopyranose 98%
Penta-O-acetyl-beta-D-galactopyranose
Fórmula: C₁₆H₂₂O₁₁
Ponto de Fusão: 139…145 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063259
Número CAS: 4163-60-4
EINECS: 224-008-0