Print…
G418 disulfato solution_SC 50 mg/ml
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: G-418 sulphate, Geneticin®, G-418 disulphate, G418 sulphate
BIG0176-10ML BIG0176-50ML BIG0176-100ML
APOSBIG0176-10MLEA 109 EUR
APOSBIG0176-10ML APOSBIG0176-50ML APOSBIG0176-100ML
G418 disulfato solution_SC 50 mg/ml
G418 disulfato
Fórmula: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
Peso Molecular: 692.72 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00058314
Número CAS: 108321-42-2