Print…
N-(Phosphonomethyl)glycine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Glyphosate
BIG0158-1G BIG0158-5G
APOSBIG0158-1GEA 29 EUR
APOSBIG0158-1G APOSBIG0158-5G
N-(Phosphonomethyl)glycine 95%
N-(Phosphonomethyl)glycine
Inhibits the enzyme EPSPS which is involved in the shikimate pathway.
Fórmula: C₃H₈NO₅P
Peso Molecular: 169.07 g/mol
Ponto de Fusão: 230 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00055350
Número CAS: 1071-83-6
EINECS: 213-997-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS III