Print…
Sulfato de gentamicina
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
BIG0124-10G BIG0124-100G BIG0124-25G
APOSBIG0124-10GEA 24.8 EUR
APOSBIG0124-10G APOSBIG0124-100G APOSBIG0124-25G
Sulfato de gentamicina
Gentamicin sulphate
An aminoglycoside antibiotic.
  • approx. 650 units/mg
  • Cell culture tested
Ponto de Fusão: 217…237 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00270181
Número CAS: 1405-41-0
EINECS: 215-778-9