Print…
Genistin
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4H-chromen-4-one
BIG0101-100MG BIG0101-25MG
APOSBIG0101-100MGEA 422 EUR
APOSBIG0101-100MG APOSBIG0101-25MG
Genistin
Genistin
Inactive analog of genistein, useful as a negativecontrol for genistein and other tyrosine inhibitors
Fórmula: C₂₁H₂₀O₁₀
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00016883
Número CAS: 529-59-9