Print…
L(+)-Arabinose 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Pectinose, Pectin Sugar
BIFS0102-100G BIFS0102-1KG BIFS0102-250G
APOSBIFS0102-100GEA 65.4 EUR
APOSBIFS0102-100G APOSBIFS0102-1KG APOSBIFS0102-250G
L(+)-Arabinose 98%
L(+)-Arabinose
Fórmula: C₅H₁₀O₅
Peso Molecular: 150.13 g/mol
Ponto de ebulição: 331
Ponto de Fusão: 160…163 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00067709
Número CAS: 5328-37-0
EINECS: 201-767-6