Print…
D(-)-Arabinose 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIFS0101-100G BIFS0101-1KG BIFS0101-500G
APOSBIFS0101-100GEA 43.5 EUR
APOSBIFS0101-100G APOSBIFS0101-1KG APOSBIFS0101-500G
D(-)-Arabinose 99%
D(-)-Arabinose
Fórmula: C₅H₁₀O₅
Ponto de Fusão: 153…155 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00135608
Número CAS: 10323-20-3
EINECS: 233-708-5