Print…
Gö 6983 ≥99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIFK0056-1MG BIFK0056-5MG BIFK0056-10MG
APOSBIFK0056-1MGEA 65.4 EUR
APOSBIFK0056-1MG APOSBIFK0056-5MG APOSBIFK0056-10MG
Gö 6983 ≥99%
Gö 6983
Gö 6983 is a potent, cell-permeable, ATP-competitive inhibitor of protein kinase C (PKC).
  • Free base
  • Purity: >99%.
Fórmula: C₂₆H₂₆N₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD04040031
Número CAS: 133053-19-7