Print…
Purvalanol A
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIFK0054-10MG BIFK0054-5MG
APOSBIFK0054-10MGEA 46.4 EUR
APOSBIFK0054-10MG APOSBIFK0054-5MG
Purvalanol A
Purvalanol A
Free base. Purity>99%. Purvalanol A is a cell-permeable, potent, and selective cyclin-dependent kinase (CDK) inhibitor.
Fórmula: C₁₉H₂₅N₆OCl
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD02179211
Número CAS: 212844-53-6