Print…
5-Aza-2'-deoxycytidine base livre
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Aza-2′-deoxycytidine, Decitabine, 5-Aza-1-(2-deoxy-beta-D-ribofuranosyl)cytosine, 4-Amino-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 2′-Deoxy-5-azacytidine 4-Amino-1-(2-deoxy-β-D-ribofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one Decitabine, 4-Amino-1-(2-deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one
BIFK0051-500MG BIFK0051-50MG BIFK0051-100MG
APOSBIFK0051-500MGEA 400 EUR
APOSBIFK0051-500MG APOSBIFK0051-50MG APOSBIFK0051-100MG
5-Aza-2'-deoxycytidine base livre
5-Aza-2'-deoxycytidine
  • Purity >99%
Fórmula: C₈H₁₂N₄O₄
Peso Molecular: 228.21 g/mol
Ponto de Fusão: 193…203 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00043011
Número CAS: 2353-33-5