Print…
Vincristine sulphate
Fornecedor: Apollo Scientific
BIFK0048-100MG BIFK0048-50MG
APOSBIFK0048-100MGEA 393 EUR
APOSBIFK0048-100MG APOSBIFK0048-50MG
Vincristine sulphate
Vincristine sulphate
Vincristine is a mitotic inhibitor.
Fórmula: C₄₆H₅₈N₄O₁₄S
Peso Molecular: 923.04 g/mol
Ponto de Fusão: 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00084729
Número CAS: 2068-78-2
UN: 2811
ADR: 6.1 II