Print…
Vatalanib dihydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIFK0044-25MG BIFK0044-10MG
APOSBIFK0044-25MGEA 0 EUR
APOSBIFK0044-25MG APOSBIFK0044-10MG
Vatalanib dihydrochloride
Vatalanib dihydrochloride
Fórmula: C₂₀H₁₇Cl₃N₄
Ponto de Fusão: 284…286 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD08458964
Número CAS: 212141-51-0