Print…
StemRegenin 1 base livre ≥99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-(2-((2-Benzo[b]thiphen-3-yl)-9-isopropyl-9H-purin-6-yl)amino)ethyl)phenol hydrochloride, SR1, 4-(2-((2-(Benzo[b]thiophen-3-yl)-9-isopropyl-9H-purin-6-yl)amino)ethyl)phenol
BIFK0042-10MG BIFK0042-50MG
APOSBIFK0042-10MGEA 72.5 EUR
APOSBIFK0042-10MG APOSBIFK0042-50MG
StemRegenin 1 base livre ≥99%
StemRegenin 1
Fórmula: C₂₄H₂₃N₅OS
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD16987861
Número CAS: 1227633-49-9