Print…
Neratinib base livre ≥99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: HKI-272, (E)-N-(4-((3-Chloro-4-(pyridin-2-ylmethoxy)phenyl)amino)-3-cyano-7-ethoxyquinolin-6-yl)-4-(dimethylamino)but-2-enamide
BIFK0031-10MG BIFK0031-5MG
APOSBIFK0031-10MGEA 24.8 EUR
APOSBIFK0031-10MG APOSBIFK0031-5MG
Neratinib base livre ≥99%
Neratinib
Fórmula: C₃₀H₂₉ClN₆O₃
Ponto de Fusão: 139…158 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD09752958
Número CAS: 698387-09-6