Motesanib diphosphate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos:
N-(3,3-Dimethylindolin-6-yl)-2-((pyridin-4-ylmethyl)amino)nicotinamide diphosphate, N-(3,3-dimethyl-1,2-dihydroindol-6-yl)-2-(pyridin-4-ylmethylamino)pyridine-3-carboxamide phosphoric acid
BIFK0030-10MG
BIFK0030-50MG
BIFK0030-100MG
APOSBIFK0030-10MGEA
65.4
EUR
APOSBIFK0030-10MG
APOSBIFK0030-50MG
APOSBIFK0030-100MG
Motesanib diphosphate
Motesanib diphosphate
Diphosphate Salt, >99%
Fórmula:
C₂₂H₂₉N₅O₉P₂ Temperatura de Armazenamento: Congelador |
Número MDL :
MFCD12407403 Número CAS: 857876-30-3 |