Print…
Motesanib base livre 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N-(3,3-Dimethylindolin-6-yl)-2-((pyridin-4-ylmethyl)amino)nicotinamide, AMG706
BIFK0029-10MG BIFK0029-50MG BIFK0029-100MG
APOSBIFK0029-10MGEA 65.4 EUR
APOSBIFK0029-10MG APOSBIFK0029-50MG APOSBIFK0029-100MG
Motesanib base livre 99%
Motesanib
Fórmula: C₂₂H₂₃N₅O
Ponto de Fusão: 140…151 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD10567689
Número CAS: 453562-69-1