Print…
Ruxolitinib phosphate ≥99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
BIFK0028-10MG BIFK0028-25MG BIFK0028-50MG
APOSBIFK0028-10MGEA 0 EUR
APOSBIFK0028-10MG APOSBIFK0028-25MG APOSBIFK0028-50MG
Ruxolitinib phosphate ≥99%
Ruxolitinib phosphate
Phosphate Salt, >99%
Fórmula: C₁₇H₂₁N₆O₄P
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD18452860
Número CAS: 1092939-17-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III