Print…
N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride ≥99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIFK0020-1G BIFK0020-500MG
APOSBIFK0020-1GEA 0 EUR
APOSBIFK0020-1G APOSBIFK0020-500MG
N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride ≥99%
N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride
Fórmula: C₂₂H₂₄ClN₃O₄
Ponto de Fusão: 215…227 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD07781272
Número CAS: 183319-69-9