Print…
Cediranib base livre ≥99%
Fornecedor: Apollo Scientific
BIFK0013-10MG BIFK0013-5MG BIFK0013-1MG
APOSBIFK0013-10MGEA 154 EUR
APOSBIFK0013-10MG APOSBIFK0013-5MG APOSBIFK0013-1MG
Cediranib base livre ≥99%
Cediranib
Fórmula: C₂₅H₂₇FN₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD09954115
Número CAS: 288383-20-0