Print…
BIIB 021 base livre ≥99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: BIIB021, 6-Chloro-9-((4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl)-9H-purin-2-amine
BIFK0011-10MG BIFK0011-25MG BIFK0011-5MG
APOSBIFK0011-10MGEA 139 EUR
APOSBIFK0011-10MG APOSBIFK0011-25MG APOSBIFK0011-5MG
BIIB 021 base livre ≥99%
BIIB 021
Fórmula: C₁₄H₁₅ClN₆O
Ponto de Fusão: 185…186 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD15528939
Número CAS: 848695-25-0